Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Rav HDPE økonomi flasker med lukning
Beskrivelse
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Rav HDPE økonomi flasker med lukning. Disse polyethylenflasker med høj densitet er letvægtsversioner af originalen Nalgene Amber Lab Quality flaske. Uigennemsigtig ravfarve reducerer UV-lystransmissioner for at beskytte lysfølsomme væsker. Nyttige til opbevaring, forsendelse og emballering tilbyder de fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
- Økonomisk og genanvendelig; designet til engangsbrug
- Kan bruges i fryseren til -°100 C (-°148 F) til langtidsopbevaring
- Foringsløse hætter sikrer tæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
- Møder USA Farmakopé 23 krav til maksimal lystransmission
- Lækagesikker†
Inkluderer:
Ravgul polypropylen skruelukninger
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Oversigt | Ravfarvet spartelflaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 72 |
| nr. pr. pakke | 72 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.