Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE vaskeflasker
Artikelnummer. 10464301
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
24 mm
38 mm
43 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10464301 250 mL 24 mm Pakke med 4
10558701 125 mL 24 mm Pakke med 6
10717011 500 mL 38 mm Pakke med 4
10251631 750 mL 38 mm Pakke med 4
10494461 1000 mL 43 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10464301 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24020250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.18 DKK
    169.13 DKK / Pakke med 4
    Spare 14.05 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dispenser indholdet uden at vælte eller ryste ved at bruge disse LDPE-vaskeflasker, designet med en bred mund for hurtigere og lettere påfyldning.
Dispenser indholdet uden at vippe eller ryste med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE vaskeflasker. Bred mund giver hurtigere og lettere påfyldning. Flaske og tubulering er støbt i ét stykke for ensartet service og præcisionsflow uden sputtering. Spidsen kan skæres tilbage for at øge flowet. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Naturligt fleksibelt LDPE-materiale er kemisk kompatibelt med en lang række laboratoriereagenser og giver en ergonomisk blød klem for at hjælpe med at reducere håndtræthed.
Features:
  • Bottle and tubulation are molded in one piece for uniform leakproof† service
  • Tip delivers a uniform, ultrafine stream without sputtering, but can also be cut back to increase flow
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt LDPE flaske/tubulation
Materiale LDPE
nr. pr. sag 36
nr. pr. pakke 4
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 137.7 mm
Højde (engelsk) 5.42 in.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 62.5 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Cylindrisk
Produkttype Vaskeflaske