Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund: Steril Artikelnummer.: 10292032
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund: Steril
Artikelnummer. 10292032
250 mL, 38-430 mm, Solid, ikke-ventileret, Pakke med 12
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Lukkestørrelse:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Lukketype:
Solid, ikke-ventileret
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10292032
Brand: Thermo Scientific™ 41120250
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Spar forberedelsestid og undgå kontamineringsrisiko med disse engangskolber, ideelle til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring.
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko med Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund, ideel til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklar PETG er robust og brudsikker, hvilket øger personlig sikkerhed. Alle størrelser fås ventileret eller ikke-ventileret.
Funktioner:
  • Steril og engangsbrug: Reducer risikoen for forurening
  • Kollapser ved autoklavering: Reducer biofarligt affald
  • Gradueret til hurtig volumenvurdering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PETG
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 1
Form Erlenmeyer
Overfladebelægning Ingen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Steril
Bund form Almindelig
Lukketype Solid, ikke-ventileret
Lukkestørrelse 38-430 mm
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1430534 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato04/07/2025 Artikelnummer4112-0250
Partinummer1425569 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato07/05/2025 Artikelnummer4112-0250
Partinummer1417615 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato04/12/2024 Artikelnummer4112-0250
Partinummer1430534 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato10/06/2025 Artikelnummer4112-0250
Partinummer1425569 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/04/2025 Artikelnummer4112-0250
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund: Steril >