Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med forvirret bund: Steril
Beskrivelse
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko ved at bruge Thermo Scientific Nalgene engangs PETG Erlenmeyer-flasker med baffled bund, ideelle til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklart PETG er robust og brudbestandigt, hvilket øger den personlige sikkerhed. Alle størrelser fås, enten med ventil eller uden ventil.
Funktioner
- Steril og engangsbrug for at reducere forureningsrisikoen
- BPA-fri
- Kollapser ved autoklavering for at reducere biologisk farligt affald
- Uddannet til hurtig volumenvurdering
Garanti: 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Form | Erlenmeyer |
| Overfladebelægning | Ingen |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.