Få mere at vide
Corning™ Bafflet polycarbonat Erlenmeyer kolber med hætte
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10650884 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukketype:
Flad
Udluftet
Diameter (metrisk) lukning:
33 mm
38 mm
43 mm
Gradueringer:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10650884
Brand: Corning™ 431406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med bafler for at give førsteklasses omrøring ved lavere hastighed for en blidere og mere effektiv beluftning. Corning™ Bafflede polycarbonatkolber med hætter er ideelle til shakerkulturapplikationer.
  • Fremstillet af optisk klar polycarbonat
  • Ideel til shakerkulturapplikationer
  • Steriliseret af gammastråling og ikke-pyrogen
  • RNase- og DNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt Topstil: Gevind
Diameter (metrisk) lukning 38 mm
Diameter (metrisk) ydre hals 3.1 cm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Til shakerkulturapplikationer
Gradueringer 25 mL
Hals stil Bred Mund
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Engangs Engangsbrug
Mundstil Brede
Sterilitet Steril
Bund form Forvirret
Lukketype Flad
Lukkestørrelse 38 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.