Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund: Steril
Artikelnummer. 10592033
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Lukkestørrelse:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Lukketype:
Solid, ikke-ventileret
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Lukketype unitSize
10592033 250 mL 38-430 mm Udluftet Pakke med 12
10266432 125 mL 38-430 mm Udluftet Pakke med 24
10686673 500 mL 45-430 mm Udluftet Pakke med 12
10357302 1000 mL 45-430 mm Udluftet Pakke med 6
10473582 2000 mL 45-430 mm Udluftet Pakke med 4
10156192 2800 mL 70 mm Udluftet Pakke med 4
10465622 125 mL 38-430 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 24
10292032 250 mL 38-430 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 12
10179661 500 mL 45-430 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 12
10475622 1000 mL 45-430 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 6
10385012 2000 mL 45-430 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 4
10228732 2800 mL 70 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10592033 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 41150250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Spar forberedelsestid og undgå kontamineringsrisiko med disse engangskolber, ideelle til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring.
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko med Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund, ideel til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklar PETG er robust og brudsikker, hvilket øger personlig sikkerhed. Alle størrelser fås ventileret eller ikke-ventileret.
Funktioner:
  • Steril og engangsbrug: Reducer risikoen for forurening
  • Kollapser ved autoklavering: Reducer biofarligt affald
  • Gradueret til hurtig volumenvurdering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PETG
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 1
Form Erlenmeyer
Overfladebelægning Ingen
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Steril
Bund form Almindelig
Lukketype Udluftet
Lukkestørrelse 38-430 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.