Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med forvirret bund: Steril
Beskrivelse
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med forblændet bund, ideel til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklar PETG er robust og brudsikker, hvilket øger personlig sikkerhed. Alle størrelser fås ventileret eller ikke-ventileret.
- Steril og engangsbrug for at reducere forureningsrisiko
- Kollapser ved autoklavering for at reducere biofarligt affald
- Gradueret til hurtig volumenvurdering
- Fremragende valideringsunderstøttelse: Valideringsbinder tilgængelig efter anmodning†
Bemærk:
†Valideringsbindere er tilgængelige for kunder som supportdokumentation under din produktvalideringsproces. Disse fortrolige oplysninger kan rekvireres på: rocregsupport@thermofisher.com. Efter indsendelse af din anmodning vil en fortrolighedsaftale blive sendt til dig til udfyldelse.
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
Materiale | PETG |
nr. pr. sag | 6 |
nr. pr. pakke | 1 |
Form | Erlenmeyer |
Overfladebelægning | Ingen |
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Engangs | Engangsbrug |
Uddannet | Ja |
Vis mere |
Dokumenter
Product Information
Schematics & Diagrams
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
1405443 | Behandlingscertifikat | 04/12/2024 | 4113-1000 |
1371586 | Behandlingscertifikat | 04/12/2024 | 4113-1000 |
1348000 | Behandlingscertifikat | 04/12/2024 | 4113-1000 |
1294407 | Behandlingscertifikat | 04/12/2024 | 4113-1000 |
1395449 | Behandlingscertifikat | 04/12/2024 | 4113-1000 |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.