Beskrivelse
- Fremstillet af optisk klar polycarbonat
- Ideel til shakerkulturapplikationer
- Ventilationshætter fås til applikationer, der kræver steril gasudveksling
- Steriliseret af gammastråling og certificeret ikke-pyrogen
- RNase- og DNase-fri
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 33,8 oz., 33.8 oz. |
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI, ikke-pyrogen, RNase og DNase fri |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen, Polypropylene |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Top style: Threaded |
| Diameter (metrisk) lukning | 43 mm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 4.3 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Materiale | Polycarbonat, Polycarbonate |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?