Beskrivelse
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko ved at bruge Thermo Scientific Nalgene engangs PETG Erlenmeyer-flasker med baffled bund, ideelle til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklart PETG er robust og brudbestandigt, hvilket øger den personlige sikkerhed. Alle størrelser fås, enten med ventil eller uden ventil.
Funktioner
- Steril og engangsbrug for at reducere forureningsrisikoen
- BPA-fri
- Kollapser ved autoklavering for at reducere biologisk farligt affald
- Uddannet til hurtig volumenvurdering
Garanti: 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Form | Erlenmeyer |
| Overfladebelægning | Ingen |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Sølv) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.