Få mere at vide
Corning™ Erlenmeyer-kolber af polycarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10537041 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Diameter (metrisk) ydre hals:
2.6 cm
3.1 cm
4.3 cm
Lukketype:
Flad, Flat
Skruelåg, ventileret, Screw Cap, Vented
Gradueringer:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10537041
Brand: Corning™ 431146
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af optisk klar polycarbonat for optimal synlighed og holdbarhed. Corning™ Engangs polycarbonat Erlenmeyer kolber er ideelle til shakerkulturer.
  • Made from optically clear polycarbonate
  • Ideal for shaker culture applications
  • Flat cap provides a closed, liquid-tight seal
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • RNase- and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz., 33.8 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen, Polypropylene
Oversigt Top style: Threaded
Diameter (metrisk) ydre hals 4.3 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Polycarbonat, Polycarbonate
Til brug med (applikation) For shaker culture applications
Gradueringer 50 mL
Hals stil Bred Mund, Wide Mouth
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Engangs Engangsbrug, Single-use
Mundstil Brede, Wide
Sterilitet Steril, Sterile
Lukketype Flad, Flat
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.