Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtig ravfarvet HDPE emballageflasker med smal mund med lukning: Bulk Pack
Opbevar og send lysfølsomme reagenser med disse uigennemsigtige, ravfarvede HDPE-flasker, ideelle til diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, klæbemidler og veterinærlægemidler.
1395.20 DKK - 6849.16 DKK
Tekniske data
Farve | Uigennemsigtig rav |
---|---|
Oversigt | Smalmundede emballageflasker |
Materiale | HDPE |
Lukningsfarve | Uigennemsigtig rav |
Certificeringer/compliance | Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10354483
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
312085-0001 |
30 mL | 20 mm |
5855.14 DKK 5797.17 DKK / Pakke med 1000 Spare 57.97 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10272573
![]() |
Thermo Scientific™
312085-0002 |
60 mL | 20-415 mm |
6917.65 DKK 6849.16 DKK / Pakke med 1000 Spare 68.49 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10415323
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
312085-0004 |
125 mL | 24-415 mm |
4023.99 DKK 3984.15 DKK / Pakke med 500 Spare 39.84 DKK 0.99% Slukket |
Forventet forsendelse: 08-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10786933
![]() |
Thermo Scientific™
312085-0008 |
250 mL | 24-415 mm |
3006.69 DKK 2976.92 DKK / Pakke med 250 Spare 29.77 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10048872
![]() |
Thermo Scientific™
312085-0016 |
500 mL | 28-415 mm |
2222.99 DKK 2200.98 DKK / Pakke med 125 Spare 22.01 DKK 0.99% Slukket |
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10202723
![]() |
Thermo Scientific™
312085-0032 |
1000 mL | 38-430 mm |
1409.15 DKK 1395.20 DKK / Pakke med 50 Spare 13.95 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivning
Opbevar og send lysfølsomme reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med smal mund med lukning. Disse højdensitets polyethylenflasker er ideel til diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler. De er sprøjteblæsestøbte for ensartet vægtykkelse og styrke. De mødes USP lystransmissionsstandarder og er bulkpakket til emballageapplikationer.
Funktioner:- Uigennemsigtig ravfarvet HDPE-flaske med uigennemsigtig ravfarvet PP-lukning
- Hård plastkonstruktion
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
Anbefalet til:
Opbevaring og forsendelse af lysfølsomme reagenser.
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Et prøveproduktcertifikat, der giver cytotoksicitet, USP Klasse VI, FDA —Compliance 21 CFR og andre lovmæssige overholdelsesoplysninger er tilgængelige eller kan rekvireres fra vores Certificate of Compliance DatabaseSpecifikationer
Uigennemsigtig rav | |
HDPE | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave | |
Smal | |
Polypropylen | |
Nej |
Smalmundede emballageflasker | |
Uigennemsigtig rav | |
Ja | |
Rund | |
Skrue (bulkpakket, usamlet) |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.