Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtig ravfarvet HDPE emballageflasker med smal mund med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10202723
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20 mm
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10202723
Brand: Thermo Scientific™ 3120850032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og send lysfølsomme reagenser med disse uigennemsigtige, ravfarvede HDPE-flasker, ideelle til diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, klæbemidler og veterinærlægemidler.
Opbevar og send lysfølsomme reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med smal mund med lukning. Disse højdensitets polyethylenflasker er ideel til diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler. De er sprøjteblæsestøbte for ensartet vægtykkelse og styrke. De mødes USP lystransmissionsstandarder og er bulkpakket til emballageapplikationer.
  • Sprøjteblæsestøbt for ensartet vægtykkelse og styrke
  • Uigennemsigtig ravfarvet HDPE-flaske med uigennemsigtig ravfarvet PP-lukning
  • Møder USP standarder for lystransmission
  • Hård plastkonstruktion
  • Bulk pakket til emballeringsapplikationer
  • Lækagesikker†
Anbefalet til:
Opbevaring og forsendelse af lysfølsomme reagenser.
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Uigennemsigtig rav
Oversigt Smalmundede emballageflasker
Diameter (metrisk) Indvendig hals 27 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Lukningsfarve Uigennemsigtig rav
Halsfinish 38 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 216 mm
Produkttype Pakkerflaske
Højde (engelsk) 2,4''
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.