Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtig ravfarvet HDPE emballageflasker med smal mund med lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Opbevar og send lysfølsomme reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med smal mund med lukning. Disse højdensitets polyethylenflasker er ideel til diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler. De er sprøjteblæsestøbte for ensartet vægtykkelse og styrke. De mødes USP lystransmissionsstandarder og er bulkpakket til emballageapplikationer.
- Sprøjteblæsestøbt for ensartet vægtykkelse og styrke
- Uigennemsigtig ravfarvet HDPE-flaske med uigennemsigtig ravfarvet PP-lukning
- Møder USP standarder for lystransmission
- Hård plastkonstruktion
- Bulk pakket til emballeringsapplikationer
- Lækagesikker†
Anbefalet til:
Opbevaring og forsendelse af lysfølsomme reagenser.
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Uigennemsigtig rav |
| Oversigt | Smalmundede emballageflasker |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 21 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 125 |
| nr. pr. pakke | 125 |
| Lukningsfarve | Uigennemsigtig rav |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.