Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtig ravfarvet HDPE emballageflasker med smal mund med lukning: Bulk Pack
Opbevar og send lysfølsomme reagenser med disse uigennemsigtige, ravfarvede HDPE-flasker, ideelle til diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, klæbemidler og veterinærlægemidler.
Brand: Thermo Scientific™ 312085-0002
6849.16 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Opbevar og send lysfølsomme reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med smal mund med lukning. Disse højdensitets polyethylenflasker er ideel til diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler. De er sprøjteblæsestøbte for ensartet vægtykkelse og styrke. De mødes USP lystransmissionsstandarder og er bulkpakket til emballageapplikationer.
- Sprøjteblæsestøbt for ensartet vægtykkelse og styrke
- Uigennemsigtig ravfarvet HDPE-flaske med uigennemsigtig ravfarvet PP-lukning
- Møder USP standarder for lystransmission
- Hård plastkonstruktion
- Bulk pakket til emballeringsapplikationer
- Lækagesikker†
Anbefalet til:
Opbevaring og forsendelse af lysfølsomme reagenser.
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
2 oz., 60 ml | |
2 oz. | |
Smalmundede emballageflasker | |
HDPE | |
1000 | |
20 mm | |
Ja | |
Rund | |
Pakkerflaske | |
Polypropylen | |
37 mm | |
Nej |
60 mL | |
Uigennemsigtig rav | |
14 mm | |
1000 | |
Uigennemsigtig rav | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave | |
Smal | |
85 mm | |
3,34 tommer. | |
20-415 mm | |
Skrue (bulkpakket, usamlet) |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1423519 | Overensstemmelsescertifikat | 16/02/2025 | 312085-0002 |
1423220 | Overensstemmelsescertifikat | 14/02/2025 | 312085-0002 |
1299877 | Overensstemmelsescertifikat | 10/12/2024 | 312085-0002 |
1409220 | Overensstemmelsescertifikat | 28/06/2024 | 312085-0002 |
1408590 | Overensstemmelsescertifikat | 20/06/2024 | 312085-0002 |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.