Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker i ravfarvet HDPE-labkvalitet med smal mund
Opbevar, send og pak lysfølsomme væsker ved hjælp af disse ravfarvede HDPE-flasker med smal mund, der tilbyder fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
82.54 DKK - 1210.00 DKK
Tekniske data
Farve | Uigennemsigtig rav |
---|---|
Oversigt | Lab Quality Amber Narrow-Mouth Bottle |
Materiale | HDPE |
Sterilitet | Ikke steril |
Lukningsfarve | Ravgul |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
30117597
|
Thermo Scientific™
2004-9125 |
4 mL | 13 mm |
122.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10142641
![]() |
Thermo Scientific™
2004-9025 |
8 mL | 20 mm | |||||||
11311584
![]() |
Thermo Scientific™
2004-9025 |
8 mL | 20 mm |
702.00 DKK
Pakke med 72 |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15548199
![]() |
Thermo Scientific™
2004-9050 |
15 mL | 20 mm |
126.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15528199
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0001 |
30 mL | 20 mm |
161.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11361574
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0002 |
60 mL | 20 mm |
965.00 DKK
Pakke med 72 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11371574
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0004 |
125 mL | 24 mm |
1210.00 DKK
Pakke med 72 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10140101
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0008 |
250 mL | 24 mm |
290.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 04-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10281941
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0016 |
500 mL | 28 mm |
432.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10057960
![]() |
Thermo Scientific™
2004-0032 |
1 L | 38-430 mm |
355.00 DKK
Pakke med 6 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Opbevar, send og pak lysfølsomme væsker vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker i ravfarvet HDPE-labkvalitet med smal mund. Disse højdensitets polyethylenflasker har fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer og er tætte† når det bruges med passende Nalgene lukninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:- Uigennemsigtigt rav reducerer UV-lystransmissioner for at beskytte lysfølsomme væsker
- Møder USA Farmakopé 23 krav til lystransmission
- Alsidige flasker, hvor eksponering for lys skal begrænses
- Kan bruges i fryseren til -°100 C (-148 °F) til langtidsopbevaring
- Foringsløse hætter giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
Inkluderer:
Ravgul polypropylen skruelåg
Bemærk:
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Genbrugsoplysninger:
Nalgene genanvendelige HDPE-flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de pensioneres og udskiftes til sidst. Nalgene HDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genbrug venligst de bølgepapkartoner og LDPE-poser, hvori din Nalgene flasker produkter er pakket. Og når produktets levetid er slut, bedes du vaske og genbruge din Nalgene HDPE flasker.
Tekniske data
Uigennemsigtig rav | |
HDPE | |
Ravgul | |
Ja | |
Rund | |
Polypropylen | |
Nej |
Lab Quality Amber Narrow-Mouth Bottle | |
Ikke steril | |
Meet U.S. Pharmacopeia XXIII requirements for maximum light transmission. | |
Smal | |
Uforet | |
Skruelåg |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.