Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker i ravfarvet HDPE-labkvalitet med smal mund
Description
Opbevar, send og pak lysfølsomme væsker vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker i ravfarvet HDPE-labkvalitet med smal mund. Disse højdensitets polyethylenflasker har fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer og er tætte† når det bruges med passende Nalgene lukninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
- Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for light transmission
- Versatile bottles where exposure to light needs to be restricted
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaiminate your reagents
Includes:
Amber polypropylene screw caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Specifications
Specifications
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Uigennemsigtig rav |
| Oversigt | Lab Quality Amber Narrow-Mouth Bottle |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 21 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 48 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Show More |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.