Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker i ravfarvet HDPE-labkvalitet med smal mund
Beskrivelse
Opbevar, send og pak lysfølsomme væsker vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker i ravfarvet HDPE-labkvalitet med smal mund. Disse højdensitets polyethylenflasker har fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer og er tætte† når det bruges med passende Nalgene lukninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Uigennemsigtig rav reducerer UV-lysgennemstrømningen for at beskytte lysfølsomme væsker
- Opfylder kravene i U.S. Pharmacopoeia 23 for lystransmission
- Alsidige flasker, hvor eksponering for lys skal begrænses
- Kan bruges i fryser til -100 °C til°langtidsopbevaring
- Membranløse hætter giver den ultimative lækagesikring† uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
Inkluderer:
Ravgule polypropylen skruelåg
Bemærk:
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Uigennemsigtig rav |
| Oversigt | Laboratoriekvalitets ravflaske med smal munding |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 72 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Ravgul |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.