Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker i ravfarvet HDPE-labkvalitet med smal mund
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11371574
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Pakke med 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11371574 125 mL 24 mm Pakke med 72
30117597 4 mL 13 mm Pakke med 12
10142641 8 mL 20 mm Pakke med 12
11311584 8 mL 20 mm Pakke med 72
15548199 15 mL 20 mm Pakke med 12
15528199 30 mL 20 mm Pakke med 12
11361574 60 mL 20 mm Pakke med 72
10140101 250 mL 24 mm Pakke med 12
10281941 500 mL 28 mm Pakke med 12
10057960 1 L 38-430 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11371574 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20040004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 DKK
    1186.94 DKK / Pakke med 72
    Spare 68.06 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Opbevar, send og pak lysfølsomme væsker ved hjælp af disse ravfarvede HDPE-flasker med smal mund, der tilbyder fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
Opbevar, send og pak lysfølsomme væsker vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker i ravfarvet HDPE-labkvalitet med smal mund. Disse højdensitets polyethylenflasker har fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer og er tætte† når det bruges med passende Nalgene lukninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:
  • Uigennemsigtig rav reducerer UV-lysgennemstrømningen for at beskytte lysfølsomme væsker
  • Opfylder kravene i U.S. Pharmacopoeia 23 for lystransmission
  • Alsidige flasker, hvor eksponering for lys skal begrænses
  • Kan bruges i fryser til -100 °C til°langtidsopbevaring
  • Membranløse hætter giver den ultimative lækagesikring† uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
Inkluderer:
Ravgule polypropylen skruelåg
Bemærk:
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Uigennemsigtig rav
Oversigt Laboratoriekvalitets ravflaske med smal munding
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Ravgul
Halsfinish 24 mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 101 mm
Højde (engelsk) 3,97 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Opfylde kravene i U.S. Pharmacopeia XXIII for maksimal lystransmission.
Produkttype Laboratorieflaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.