Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth rav HDPE økonomi flasker
Udfør lette, generelle formål, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med disse smalmundede ravfarvede HDPE-flasker.
526.14 DKK - 890.00 DKK
Tekniske data
Farve | Opaque Amber |
---|---|
Oversigt | Amber Narrow-Mouth Economy Bottle |
Materiale | HDPE |
Sterilitet | Non-sterile |
Lukningsfarve | Amber |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10020741
|
Thermo Scientific™
DS2085-0001 |
30 mL | 20 mm | |||||||
10515021
![]() |
Thermo Scientific™
DS2085-0004 |
125 mL | 24 mm |
768.00 DKK
Pakke med 72 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10488222
|
Thermo Scientific™
DS2085-0016 |
500 mL | 28 mm | |||||||
10459952
![]() |
Thermo Scientific™
DS2085-0032 |
1 L | 38-430 mm |
879.00 DKK
Pakke med 24 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Ravfarvet HDPE-flasker med smal mund. Letvægtsversioner af originalen Nalgene Amber Lab Quality flaske, disse højdensitets polyethylenflasker reducerer UV-lystransmissioner for at beskytte lysfølsomme væsker.
- Møder USA Farmakopé 23 krav til lystransmission
- Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer gør disse alsidige flasker, hvor eksponering for lys skal begrænses
- Økonomisk og genanvendelig; designet til engangsbrug
- Kan bruges i fryseren til -°100 C (-°148 F) til langtidsopbevaring
- Foringsløse hætter giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
- Flasker og karton er let genanvendelige i de fleste samfund
- Fremstillet af ikke-giftige materialer
Bemærk:
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
.
Genbrugsoplysninger:
Nalgene genanvendelige HDPE-flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de pensioneres og udskiftes til sidst. Nalgene HDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genbrug venligst de bølgepapkartoner og LDPE-poser, hvori din Nalgene flasker produkter er pakket. Og når produktets levetid er slut, bedes du vaske og genbruge din Nalgene HDPE flasker.
Tekniske data
Opaque Amber | |
HDPE | |
Amber | |
Yes | |
Round | |
Polypropylene |
Amber Narrow-Mouth Economy Bottle | |
Non-sterile | |
Meets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition | |
Narrow | |
Unlined | |
Screw Cap |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.