Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth rav HDPE økonomi flasker
Artikelnummer. 10488222
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 10488222
Brand: Thermo Scientific™ DS20850016
Udfør lette, generelle formål, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med disse smalmundede ravfarvede HDPE-flasker.
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Ravfarvet HDPE-flasker med smal mund. Letvægtsversioner af originalen Nalgene Amber Lab Quality flaske, disse højdensitets polyethylenflasker reducerer UV-lystransmissioner for at beskytte lysfølsomme væsker.
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for light transmission
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these versatile bottles where exposure to light needs to be restricted
  • Economical and recyclable; designed for single use
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Opaque Amber
Oversigt Amber Narrow-Mouth Economy Bottle
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 48
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Amber
Halsfinish 28mm
Certificeringer/compliance Meets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition
Lukning inkluderet Yes
Engangs Single-use
Uddannet No
Mund Narrow
Form Round
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Narrow Mouth Bottle
Bredde (engelsk) 2.87 in.
Højde (engelsk) 6.73 in.
Lukke liner Unlined
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Screw Cap
Gennem lukkedispenseringen No
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.