Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth rav HDPE økonomi flasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10459952
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 10459952
Brand: Thermo Scientific™ DS20850032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør lette, generelle formål, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med disse smalmundede ravfarvede HDPE-flasker.
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Ravfarvet HDPE-flasker med smal mund. Letvægtsversioner af originalen Nalgene Amber Lab Quality flaske, disse højdensitets polyethylenflasker reducerer UV-lystransmissioner for at beskytte lysfølsomme væsker.
  • Møder USA Farmakopé 23 krav til lystransmission
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer gør disse alsidige flasker, hvor eksponering for lys skal begrænses
  • Økonomisk og genanvendelig; designet til engangsbrug
  • Kan bruges i fryseren til -°100 C (-°148 F) til langtidsopbevaring
  • Foringsløse hætter giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
Bemærk:
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Uigennemsigtig rav
Oversigt Ravfarvet smalmundet økonomiflaske
Diameter (metrisk) Indvendig hals 27 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 24
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Ravgul
Halsfinish 38mm
Certificeringer/compliance Opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 216 mm
Produkttype Smal mund økonomi flaske
Højde (engelsk) 6,69 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 92 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.