Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth rav HDPE økonomi flasker
Beskrivelse
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Ravfarvet HDPE-flasker med smal mund. Letvægtsversioner af originalen Nalgene Amber Lab Quality flaske, disse højdensitets polyethylenflasker reducerer UV-lystransmissioner for at beskytte lysfølsomme væsker.
- Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for light transmission
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these versatile bottles where exposure to light needs to be restricted
- Economical and recyclable; designed for single use
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 oz., 30mL |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Opaque Amber |
| Oversigt | Amber Narrow-Mouth Economy Bottle |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 72 |
| nr. pr. pakke | 72 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.