Få mere at vide
Labcon™ Mikrorør flydende opbevaringsstativer
Fås i 24- eller 48-pladser med eller uden låg.
161.00 DKK - 253.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Størrelse Lukning inkluderet Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Størrelse Lukning inkluderet Pris Antal & tilgængelighed  
17537896
Dokumentvisning
Labcon™
3035-500-000-9
24-plads Ingen
253.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Læg i indkøbskurv
17547896
Dokumentvisning
Labcon™
3036-220-000-9
24-plads Klar låg
161.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Læg i indkøbskurv
17527896
Dokumentvisning
Labcon™
3035-230-000-9
48-plads Klar låg
163.29 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Indeholder 1,5, 1,7 eller 2 ml mikrorør
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Hvid
Polypropylen
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labcon™ Mikrorør flydende opbevaringsstativer