Få mere at vide
Labcon™ Mikrorør flydende opbevaringsstativer
Artikelnummer. 17527896 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Størrelse:
24-plads
48-plads
Lukning inkluderet:
Ingen
Klar låg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Lukning inkluderet
17527896 48-plads Klar låg
17537896 24-plads Ingen
17547896 24-plads Klar låg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17527896 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 30352300009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00 DKK
    142.26 DKK / Pakke med 5
    Spare 22.74 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Fås i 24- eller 48-pladser med eller uden låg.
  • Indeholder 1,5, 1,7 eller 2 ml mikrorør
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Lukning inkluderet Klar låg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder 1,5, 1,7, 2 ml mikrorør
Materiale Polypropylen
Størrelse 48-plads