Få mere at vide
Labcon™ Mikrorør flydende opbevaringsstativer
Artikelnummer. 17537896 Shop alle Labcon produkter
Størrelse:
24-plads
48-plads
Lukning inkluderet:
Ingen
Klar låg
Artikelnummer. 17537896
Brand: Labcon™ 30355000009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i 24- eller 48-pladser med eller uden låg.
  • Indeholder 1,5, 1,7 eller 2 ml mikrorør
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Lukning inkluderet Ingen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Mikrorør (1,5, 1,7, 2 ml)
Materiale Polypropylen
Størrelse 24-plads