Beskrivelse
- Indeholder 1,5, 1,7 eller 2 ml mikrorør
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Klar låg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | 1,5, 1,7, 2 ml mikrorør |
| Materiale | Polypropylen |
| Størrelse | 24-plads |