Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1800 standard overtræksdragter med hætte
Giver komfort i varmere arbejdsmiljøer. Ansell Microgard™ 1800 standard overtræksdragter med hætte er konstrueret af let, åndbart materiale, men beskytter bæreren mod let spray og tørre partikler.
2540.00 DKK - 3175.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
---|---|
Køn | Unisex |
Materiale | Mikroporøs polyethylenfilm |
Farve | Hvid |
Engangs | Engangsbrug |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15516504
|
Ansell
WH18B-00111-02 |
Lille |
3175.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15526504
|
Ansell
WH18B-00111-03 |
Medium |
3175.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15536504
|
Ansell
WH18B-00111-04 |
Større |
3175.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15546504
|
Ansell
WH18B-00111-05 |
X-Large |
3175.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15556504
|
Ansell
WH18B-00111-06 |
2X-stor |
2540.00 DKK
Pakke med 40 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15566504
|
Ansell
WH18B-00111-07 |
3X-Large |
2540.00 DKK
Pakke med 40 |
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Overall med 3-delt hætte
- Elastiske håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Indbundne sømme
- Standard: CE kategori III, type 5/6 EN 1149-5 (antistatisk)
- Lavrisiko væskespray-, stænk- og partikelbeskyttelse
- Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri, hvilket er afgørende ved sprøjtemaling
- Antistatisk i henhold til EN1149-5
- Lav fnug for at reducere risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
- Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
Tekniske data
Overtræksdragter til generelle formål | |
Mikroporøs polyethylenfilm | |
Engangsbrug | |
Elastik | |
Hætte | |
Lynlås foran med stormklap | |
Ikke steril | |
WH18-B-00-111 | |
Inkluderer hætte |
Unisex | |
Hvid | |
Elastik | |
Elastik | |
3 paneler | |
Indbundet | |
CE kategori III, type 5/6 EN 1149-5 | |
Ingen |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell Microgard™ 1800 standard overtræksdragter med hætte