Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1800 standard overtræksdragter med hætte
Artikelnummer. 15526504 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
Artikelnummer. 15526504
Brand: Ansell WH18B0011103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver komfort i varmere arbejdsmiljøer. Ansell Microgard™ 1800 standard overtræksdragter med hætte er konstrueret af let, åndbart materiale, men beskytter bæreren mod let spray og tørre partikler.
  • Overall med 3-delt hætte
  • Elastiske håndled, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Indbundne sømme
  • Standard: CE kategori III, type 5/6 EN 1149-5 (antistatisk)
  • Lavrisiko væskespray-, stænk- og partikelbeskyttelse
  • Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri, hvilket er afgørende ved sprøjtemaling
  • Antistatisk i henhold til EN1149-5
  • Lav fnug for at reducere risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
  • Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Mikroporøs polyethylenfilm
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Chemicals
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kategori III, type 5/6 EN 1149-5
Model- WH18-B-00-111
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte