Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1800 standard overtræksdragter med hætte
Artikelnummer. 15536504 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
Artikelnummer. 15536504
Brand: Ansell WH18B0011104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver komfort i varmere arbejdsmiljøer. Ansell Microgard™ 1800 standard overtræksdragter med hætte er konstrueret af let, åndbart materiale, men beskytter bæreren mod let spray og tørre partikler.
  • Overall med 3-delt hætte
  • Elastiske håndled, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Indbundne sømme
  • Standard: CE kategori III, type 5/6 EN 1149-5 (antistatisk)
  • Lavrisiko væskespray-, stænk- og partikelbeskyttelse
  • Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri, hvilket er afgørende ved sprøjtemaling
  • Antistatisk i henhold til EN1149-5
  • Lav fnug for at reducere risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
  • Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Mikroporøs polyethylenfilm
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Chemicals
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kategori III, type 5/6 EN 1149-5
Model- WH18-B-00-111
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte