Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1800 standard overtræksdragter med hætte
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
Description
- Overall med 3-delt hætte
- Elastiske håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Indbundne sømme
- Standard: CE kategori III, type 5/6 EN 1149-5 (antistatisk)
- Lavrisiko væskespray-, stænk- og partikelbeskyttelse
- Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri, hvilket er afgørende ved sprøjtemaling
- Antistatisk i henhold til EN1149-5
- Lav fnug for at reducere risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
- Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
Specifications
Specifications
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøs polyethylenfilm |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Show More |