Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Ekstra lange nitrilhandsker
Nitrilundersøgelseshandsker har ekstra lange ærmer for at udvide beskyttelsen til albuen og er ideelle til sundhedsmiljøet.
503.00 DKK - 535.60 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001 |
---|---|
Certificeringer/overholdelse (Europa) | EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Accelerator gratis | No |
Applikationer | Healthcare |
AQL | 1.5 |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17803622
|
Ansell
93244060 |
5.5/6 |
503.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17813812
|
Ansell
93244080 |
7.5/8 |
535.60 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17813822
|
Ansell
93244100 |
9.5/10 |
503.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17863812
|
Ansell
93244090 |
8.5/9 |
503.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17893702
|
Ansell
93244070 |
6.5/7 |
503.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17833642
|
Ansell
93244110 |
10.5/11 |
503.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certificeret
- Giv 33 % længere, op til albuen personlig beskyttelse i højrisikosituationer
- Testet mod 10 almindeligt anvendte kemikalier i Steriliseringsafdelingen og mod 9 cytostatika
- Forbedret manchetdesign for at forhindre handsken i at rulle ned
- Engangsbrug for at minimere krydskontaminering
- Tilbyder pålidelig beskyttelse i en bred vifte af applikationer i sundhedsmiljøer
Tekniske data
CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001 | |
No | |
1.5 | |
Single-use | |
6.7 mil | |
Yes | |
5.1 mil | |
Powder Free | |
Non-sterile | |
0.17 mm | |
MICROFLEX-93244 | |
39.5 cm |
EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Healthcare | |
Blue | |
Fully Textured | |
0.17 mm | |
Nitrile | |
0.13 mm | |
Nitrile Examination Glove | |
6.7 mil | |
No | |
15.6 in. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Ekstra lange nitrilhandsker