Beskrivelse
- ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certificeret
- Giv 33 % længere, op til albuen personlig beskyttelse i højrisikosituationer
- Testet mod 10 almindeligt anvendte kemikalier i Steriliseringsafdelingen og mod 9 cytostatika
- Forbedret manchetdesign for at forhindre handsken i at rulle ned
- Engangsbrug for at minimere krydskontaminering
- Tilbyder pålidelig beskyttelse i en bred vifte af applikationer i sundhedsmiljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE 0493, kategori III, FDA21 CFR 177-2600-US fødevarekontakt godkendt, ISO 13485, ISO 9001 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,7 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.17 mm |
| Vis mere |