Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Ekstra lange nitrilhandsker
Artikelnummer. 17833642 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10.5/11
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17833642 10.5/11
17803622 5.5/6
17813812 7.5/8
17813822 9.5/10
17863812 8.5/9
17893702 6.5/7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17833642 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93244110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.15 DKK
    399.65 DKK / Pakke med 100
    Spare 128.50 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Nitrilundersøgelseshandsker har ekstra lange ærmer for at udvide beskyttelsen til albuen og er ideelle til sundhedsmiljøet.
  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certificeret
  • Giv 33 % længere, op til albuen personlig beskyttelse i højrisikosituationer
  • Testet mod 10 almindeligt anvendte kemikalier i Steriliseringsafdelingen og mod 9 cytostatika
  • Forbedret manchetdesign for at forhindre handsken i at rulle ned
  • Engangsbrug for at minimere krydskontaminering
  • Tilbyder pålidelig beskyttelse i en bred vifte af applikationer i sundhedsmiljøer
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE 0493, kategori III, FDA21 CFR 177-2600-US fødevarekontakt godkendt, ISO 13485, ISO 9001
Certificeringer/overholdelse (Europa) EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 6,7 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.17 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse 10.5/11
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 6,7 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
FDA 510 (k) Nej
Model- MICROFLEX-93244
Længde (engelsk) 15,6 tommer
Længde (metrisk) 39.5 cm