Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Ekstra lange nitrilhandsker
Artikelnummer. 17803622 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10.5/11
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Artikelnummer. 17803622
Brand: Ansell 93244060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nitrilundersøgelseshandsker har ekstra lange ærmer for at udvide beskyttelsen til albuen og er ideelle til sundhedsmiljøet.
  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certificeret
  • Giv 33 % længere, op til albuen personlig beskyttelse i højrisikosituationer
  • Testet mod 10 almindeligt anvendte kemikalier i Steriliseringsafdelingen og mod 9 cytostatika
  • Forbedret manchetdesign for at forhindre handsken i at rulle ned
  • Engangsbrug for at minimere krydskontaminering
  • Tilbyder pålidelig beskyttelse i en bred vifte af applikationer i sundhedsmiljøer
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Certificeringer/overholdelse (Europa) EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 1.5
Farve Blue
Engangs Single-use
Udvendig finish Fully Textured
Fingertykkelse (engelsk) 6.7 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.17 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 5.1 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse 5.5/6
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 6.7 mil
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
FDA 510 (k) No
Model- MICROFLEX-93244
Længde (engelsk) 15.6 in.
Længde (metrisk) 39.5 cm