Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitril handsker
MICRO-TOUCH™ Nitrilhandsker har en tynd, men alligevel holdbar nitrilkonstruktion for at give sundhedspersonale den pålidelige beskyttelse og taktilitet, de har brug for. Disse handsker er godkendt til kemoterapibrug.
87.60 DKK - 98.00 DKK
Tekniske data
Applikationer | Sundhedspleje |
---|---|
AQL | 1.5 |
Farve | Blå |
Engangs | Engangsbrug |
Udvendig finish | Delvist tekstureret |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17863702
|
Ansell
313029060 |
X-Small |
98.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17843802
|
Ansell
313029070 |
Lille |
98.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17823802
|
Ansell
313029080 |
Medium |
87.60 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17803642
|
Ansell
313029090 |
Større |
98.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17803752
|
Ansell
313029100 |
X-Large |
87.60 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Designet med en tynd, men holdbar nitrilformulering for pålidelig beskyttelse
- Kongeblå farve giver større kontrast end standard lyseblå nitrilhandsker
- Godkendt til brug med kemoterapi
Tekniske data
Sundhedspleje | |
Blå | |
Delvist tekstureret | |
0.13 mm | |
Nitril | |
0.08 mm | |
100 handsker/æske, 10 æsker/Cs. |
1.5 | |
Engangsbrug | |
5,1 mio | |
Ja | |
3,1 mio | |
Pulverfri |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitril handsker