Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitril handsker
Artikelnummer. 17803752 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17803752 X-Large
17863702 X-Small
17843802 Lille
17823802 Medium
17803642 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17803752 Leverandør Ansell Leverandørnr. 313029100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.60 DKK
    75.21 DKK / Pakke med 100
    Spare 12.39 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
MICRO-TOUCH™ Nitrilhandsker har en tynd, men alligevel holdbar nitrilkonstruktion for at give sundhedspersonale den pålidelige beskyttelse og taktilitet, de har brug for. Disse handsker er godkendt til kemoterapibrug.
  • Designet med en tynd, men holdbar nitrilformulering for pålidelig beskyttelse
  • Kongeblå farve giver større kontrast end standard lyseblå nitrilhandsker
  • Godkendt til brug sammen med kemoterapi
Tekniske data
Applikationer Sundhedsvæsen
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 5,1 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.13 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse X-Large
Mængde 100 handsker/æske, 10 æsker/cs.