Beskrivelse
- Designet med en tynd, men holdbar nitrilformulering for pålidelig beskyttelse
- Kongeblå farve giver større kontrast end standard lyseblå nitrilhandsker
- Godkendt til brug med kemoterapi
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 5,1 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.13 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 3,1 mil. |
| Vis mere |