Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-434
Identifikationsløsning for elektrisk udstyr. Brady™ MetaLabel™ Serie af termiske overførselsprintbare etiketter, B-434, er ideelle til næsten enhver anvendelse på mærkningsplader.
2090.00 DKK - 5150.00 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt; CSA accepteret |
|---|---|
| Oversigt | Anbefalet båndserie: R4800; R4900; R6000; 6200 kr |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Sølv |
| Slutte | Glans |
| Produktkode | Brand | Størrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Størrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
11528184
|
Brady™
030282 |
50,8 x 25,4 mm (B x H) |
3280.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11538184
|
Brady™
030283 |
76,2 x 25,4 mm (B x H) |
3130.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11548184
|
Brady™
030284 |
76,2 x 50,8 mm (B x H) |
2090.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11558184
|
Brady™
030285 |
B x H: 76,2 mm x 191,4 m |
3205.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11568184
|
Brady™
030286 |
38,1 x 12,7 mm (B x H) |
4900.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11508184
|
Brady™
030280 |
25,4 x 12,7 mm (B x H) |
3270.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11578184
|
Brady™
030287 |
101,6 x 50,8 mm (B x H) |
2405.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11518184
|
Brady™
030281 |
38,1 x 19,05 mm (B x H) |
5150.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Fremstillet af metalliseret polyester
- Til on-demand udskrivning af serielprægede mærkningsplader eliminerer man leveringstid til køb af forudtrykte etiketter
Tekniske data
| UL anerkendt; CSA accepteret | |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Metalliseret polyester (B-434) | |
| Aktivsporing, klassificeringsplader og generel identifikation | |
| -70 °C | |
| -94 °F til 266 °F | |
| 0,004 tommer. |
| Anbefalet båndserie: R4800; R4900; R6000; 6200 kr | |
| Sølv | |
| Rulle | |
| Termisk overførsel | |
| BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500 | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +90 °C | |
| 0.102 mm |