Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-434
Identifikationsløsning for elektrisk udstyr. Brady™ MetaLabel™ Serie af termiske overførselsprintbare etiketter, B-434, er ideelle til næsten enhver anvendelse på mærkningsplader.
Brand:  Brady™ 030285
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11558184
  • 3205.00 DKK / 1 ruller
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af metalliseret polyester
  • Til on-demand udskrivning af serielprægede mærkningsplader eliminerer man leveringstid til køb af forudtrykte etiketter
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt; CSA accepteret
Permanent akryl
Glans
Metalliseret polyester (B-434)
Termisk overførselsprinteretiket
BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500
-70 °C
1 Label(s) / Roll
Rektangel
B x H: 76,2 mm x 191,4 m
-40 °C til +90 °C
0.102 mm
300 ft.
3 tommer
76.20 mm
THT-21-434
Anbefalet båndserie: R4800; R4900; R6000; 6200 kr
Sølv
Rulle
Termisk overførsel
Aktivsporing, klassificeringsplader og generel identifikation
1
THT-21-434
1 stk.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F til 266 °F
0,004 tommer.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
76.2 mm
191.44 m