Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-434
Identifikationsløsning for elektrisk udstyr. Brady™ MetaLabel™ Serie af termiske overførselsprintbare etiketter, B-434, er ideelle til næsten enhver anvendelse på mærkningsplader.
Brand:  Brady™ 030287
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11578184
  • 2405.00 DKK / 1 ruller
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af metalliseret polyester
  • Til on-demand udskrivning af serielprægede mærkningsplader eliminerer man leveringstid til køb af forudtrykte etiketter
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt; CSA accepteret
Permanent akryl
Glans
Metalliseret polyester (B-434)
Termisk overførselsprinteretiket
BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500
-70 °C
1000 Label(s) / Roll
Rektangel
101,6 x 50,8 mm (B x H)
-40 °C til +90 °C
0.102 mm
50.8 x 101.60 mm
101.60 mm
2 tommer
THT-55-434-1
Anbefalet båndserie: R4800; R4900; R6000; 6200 kr
Sølv
Rulle
Termisk overførsel
Aktivsporing, klassificeringsplader og generel identifikation
1
THT-55-434-1
1000/Pk.
101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F til 266 °F
0,004 tommer.
53.98 mm
4 tommer
101.60 mm
50.8 mm