Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-434
Identifikationsløsning for elektrisk udstyr. Brady™ MetaLabel™ Serie af termiske overførselsprintbare etiketter, B-434, er ideelle til næsten enhver anvendelse på mærkningsplader.
Brand: Brady™ 030286
Beskrivelse
- Fremstillet af metalliseret polyester
- Til on-demand udskrivning af serielprægede mærkningsplader eliminerer man leveringstid til køb af forudtrykte etiketter
Tekniske data
| UL anerkendt; CSA accepteret | |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Metalliseret polyester (B-434) | |
| Termisk overførselsprinteretiket | |
| BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500 | |
| 2 | |
| THT-37-434-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 38.10 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
| -94 °F til 266 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 15.24 mm | |
| 1,5 tommer | |
| 38.10 mm | |
| 12.7 mm |
| Anbefalet båndserie: R4800; R4900; R6000; 6200 kr | |
| Sølv | |
| Rulle | |
| Termisk overførsel | |
| Aktivsporing, klassificeringsplader og generel identifikation | |
| 41.91 mm | |
| -70 °C | |
| 10000 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| 38,1 x 12,7 mm (B x H) | |
| -40 °C til +90 °C | |
| 0.102 mm | |
| 12.70 x 38.10 mm | |
| 38.1 mm | |
| 0,5 tommer | |
| THT-37-434-10 |