Få mere at vide
Lithiumchlorid, 99%, til analyse, vandfri, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10532031
Lithiumchlorid, 99%, til analyse, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-222294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 g, Plastflaske, 100g
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 10532031
Brand: Thermo Scientific Acros 199881000
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lithiumchlorid, 99%, ClLi, CAS-nummer-7447-41-8, chlorure de lithium, chlorku litu polish, chlorku litu, lithiumchlorid licl, lithiumchlorid, licl, luthiumchlorid, lithiumchlorid, lithiumchlorid, chlorolithium, chlorolithium, 5000, carbon, 5000:< 0,03 % (typisk), 98,5 % min. (Argentometri)
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideVis mereVis mindre
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC navn lithium(1+)chlorid
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1382.0°C
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride
Smeltepunkt 605.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Granules
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15,5584
Opløselighedsinformation Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Formel vægt 42.38
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0.5% max. (400°C, 4 hrs)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.06
Tæthed 2.0600g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0462680 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/05/2025 Artikelnummer199885000,199880020,199880100,199881000
PartinummerA0470896 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer199885000,199880020,199880100,199881000
PartinummerA0462680 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/05/2024 Artikelnummer199885000,199880020,199880100,199881000
PartinummerA0451519 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/03/2024 Artikelnummer199885000,199880020,199880100,199881000
PartinummerA0426839 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/11/2023 Artikelnummer199885000,199880020,199880100,199881000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lithiumchlorid, 99%, til analyse, vandfri, Thermo Scientific Chemicals >