Få mere at vide
Lithiumchlorid, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10328823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10328823 100 g Plastflaske -
10187510 5 g Glasflaske 5g
10507942 500 g Plastflaske 500g
10743744 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10328823 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.11 DKK
    371.65 DKK / 100g
    Spare 57.46 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1382,0 °C
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride
Smeltepunkt 605,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 100 g
Tab ved tørring 1,0% maks. (1 g, 105 °C, 2 timer)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.06
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Tæthed 2.0600g/mL
Lineær formel LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15, 5584
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 832 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, ether, pyridin, nitrobenzen og acetone
IUPAC navn lithium(1+)chlorid
Formel vægt 42.38
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.