Få mere at vide
Lithiumchlorid, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15683180
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15683180 100 g 100g
15613190 5 g 5g
15603190 500 g 500g
15693180 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15683180 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 310468100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    497.10 DKK / 100g
    Spare 87.90 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
ACS reagens,≥ 99 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC navn lithium;chlorid
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Chloride
Smeltepunkt 605 °C
Farve Hvid
pH 6
Mængde 100 g
Identifikation Bestå test
Emballage Plastflaske
Produktlinje Solhverv
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt krystallinsk pulver
Renhedsgrad noter Opfylder ACS' krav til kemikalier i reagensen
Analyseprocentområde ≥99%
Lineær formel LiCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation Meget opløselig i vand
InChI formel InChI=1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Formel vægt 42,39 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Fremstillingsoprindelse USA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride