Få mere at vide
Lithiumchlorid, 99%, til analyse, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10236830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10236830 500 g Plastflaske 500g
10532031 100 g Plastflaske 100g
10491241 2 kg Plastflaske 2kg
15244674 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10236830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199885000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lithiumchlorid, 99%, ClLi, CAS-nummer-7447-41-8, chlorure de lithium, chlorku litu polish, chlorku litu, lithiumchlorid licl, lithiumchlorid, licl, luthiumchlorid, lithiumchlorid, lithiumchlorid, chlorolithium, chlorolithium, 5000, carbon, 5000:< 0,03 % (typisk), 98,5 % min. (Argentometri)
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC navn lithium(1+)chlorid
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1382.0°C
Kemisk navn eller materiale Lithium Chloride
Smeltepunkt 605.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Granule
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15,5584
Opløselighedsinformation Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Formel vægt 42.38
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0.5% max. (400°C, 4 hrs)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.06
Tæthed 2.0600g/mL