Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile latexhandsker
Giver enestående fleksibilitet og er anatomisk formet for øget bærekomfort. Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile latexhandsker har en ekstra tyk perlemanchet, der tilføjer styrke og stabilitet på armen og reducerer risikoen for, at handskerne rives i stykker, når de tages på.
4410.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 og EN374-1:2016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006 |
---|---|
Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
Farve | Neutral |
Engangs | Engangsbrug |
Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15208098
|
Nitritex™
AL300-90 |
9 |
4410.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15248088
|
Nitritex™
AL300-60 |
6 |
4410.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15258088
|
Nitritex™
AL300-65 |
6.5 |
4410.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15278088
|
Nitritex™
AL300-75 |
7.5 |
4410.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15288088
|
Nitritex™
AL300-80 |
8 |
4410.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15298088
|
Nitritex™
AL300-85 |
8.5 |
4410.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 13-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15268088
|
Nitritex™
AL300-70 |
7 |
4410.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Ekstra tyk manchet med perler for at mindske rivning, når den tages på
- Pulverfri EasyOn™ proprietær teknologi gør det nemt at tage på sig dobbelt
- Ikke-partikler EasyTear™ emballage
- Midtarm 300 mm (12 tommer) længde giver ekstra beskyttelse
- Latexhandsker giver enestående fleksibilitet og komfort
- Anatomisk formede, håndspecifikke handsker for en tæt pasform
Tekniske data
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 og EN374-1:2016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006 | |
Neutral | |
Fuldt tekstureret | |
Bestemt | |
Pulverfri | |
Steril | |
Indpakket |
Klasse 10 (ISO 4) | |
Engangsbrug | |
EU GMP Klasse A | |
Latex | |
Renrumshandsker | |
Perler/rullet | |
Et par pr. indre PE-pung; en pung pr. forseglet EasyTear PE pose; 10 poser pr. forseglet ydre PE-pose; 20 ydre poser pr. foret karton (200 par) |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile latexhandsker