Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile latexhandsker
Artikelnummer. 15298088
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15298088 8.5 200 par
15208098 9 200 par
15248088 6 200 par
15258088 6.5 200 par
15278088 7.5 200 par
15288088 8 200 par
15268088 7 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15298088 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. AL30085
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-04-2027
Giver enestående fleksibilitet og er anatomisk formet for øget bærekomfort. Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile latexhandsker har en ekstra tyk perlemanchet, der tilføjer styrke og stabilitet på armen og reducerer risikoen for, at handskerne rives i stykker, når de tages på.
  • Ekstra tyk manchet med perler for at mindske rivning, når den tages på
  • Pulverfri EasyOn™ proprietær teknologi gør det nemt at tage på sig dobbelt
  • Ikke-partikler EasyTear™ emballage
  • Midtarm 300 mm (12 tommer) længde giver ekstra beskyttelse
  • Latexhandsker giver enestående fleksibilitet og komfort
  • Anatomisk formede, håndspecifikke handsker for en tæt pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 og EN374-1:2016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Grad EU GMP Grade A
Hånd Bestemt
Materiale Latex
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 8.5
Sterilitet Steril
Handske manchet stil Perler/rullet
Emballagetype Indpakket
Mængde Et par pr. indre PE-pung; en pung pr. forseglet EasyTear PE pose; 10 poser pr. forseglet ydre PE-pose; 20 ydre poser pr. foret karton (200 par)