Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile latexhandsker
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Beskrivelse
- Ekstra tyk manchet med perler for at mindske rivning, når den tages på
- Pulverfri EasyOn™ proprietær teknologi gør det nemt at tage på sig dobbelt
- Ikke-partikler EasyTear™ emballage
- Midtarm 300 mm (12 tommer) længde giver ekstra beskyttelse
- Latexhandsker giver enestående fleksibilitet og komfort
- Anatomisk formede, håndspecifikke handsker for en tæt pasform
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 og EN374-1:2016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Grad | EU GMP Klasse A |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Latex |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Renrumshandsker |
| Vis mere |