Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile latexhandsker
Artikelnummer. 15278088
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 15278088
Brand: Nitritex™ AL30075
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver enestående fleksibilitet og er anatomisk formet for øget bærekomfort. Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile latexhandsker har en ekstra tyk perlemanchet, der tilføjer styrke og stabilitet på armen og reducerer risikoen for, at handskerne rives i stykker, når de tages på.
  • Ekstra tyk manchet med perler for at mindske rivning, når den tages på
  • Pulverfri EasyOn™ proprietær teknologi gør det nemt at tage på sig dobbelt
  • Ikke-partikler EasyTear™ emballage
  • Midtarm 300 mm (12 tommer) længde giver ekstra beskyttelse
  • Latexhandsker giver enestående fleksibilitet og komfort
  • Anatomisk formede, håndspecifikke handsker for en tæt pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 og EN374-1:2016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Grad EU GMP Klasse A
Hånd Bestemt
Materiale Latex
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 7.5
Sterilitet Steril
Handske manchet stil Perler/rullet
Emballagetype Indpakket
Mængde Et par pr. indre PE-pung; en pung pr. forseglet EasyTear PE pose; 10 poser pr. forseglet ydre PE-pose; 20 ydre poser pr. foret karton (200 par)