Få mere at vide
Brady™ Advarselsskilte i lamineret polyester
1045500.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljøoverholdelse
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Se flere specifikationer
Produkter 5
Artikelnummer Brand Bredde (metrisk) Vist tekst Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Bredde (metrisk) Vist tekst Pris Antal & tilgængelighed  
10151984
Dokumentvisning
Brady™
250273
100 mm Advarsel om udskridningsrisiko
1045500.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
10041344
Dokumentvisning
Brady™
250225
100 mm Farezone advarselspiktogram - !
1045500.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10264894
Dokumentvisning
Brady™
250226
200 mm Farezone advarselspiktogram - !
1045500.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10441074
Dokumentvisning
Brady™
250219
100 mm Advarsel om industrilastbiler
1045500.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
10061394
Dokumentvisning
Brady™
250276
100 mm Advarsel om snublefare
1045500.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Tekniske data
ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljøoverholdelse
1 stk.
Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Trekantet
Sort på Gul
Polyester
Lamineret polyester
0.024 mm
Advarsel Sikkerhedsskilt
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Advarselsskilte i lamineret polyester